Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit
Click to view available options
Quantité:
10 reactions
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
- Vecteur de nucléase CRISPR OFP, linéarisé
- Tampon de renaturation d’oligonucléotide 10X
- Eau exempte de DNase / ARNase
- Tampon de ligature 5X
- ADN ligase T4
- Amorce sens de séquençage U6
- Oligonucléotide double brin de contrôle
Système de vecteur d’expression simple, prêt à l’emploi et tout-en-un pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur de protéine fluorescente orange (OFP). Le kit de vecteur de nucléase GeneArt™ CRISPR avec rapporteur OFP est un système de vecteur pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur OFP. Le rapporteur OFP permet le suivi par fluorescence de l’efficacité de la transfection, ainsi que le tri / l’enrichissement basé sur l’activation cellulaire par fluorescence (FACS) des cellules d’expression Cas9 et CRISPR. Les vecteurs de nucléase linéarisés GeneArt™ CRISPR permettent de cloner rapidement et efficacement des oligonucléotides bicaténaires par codage d’ARNcr représentant une cible souhaitée dans une cassette d’expression qui permet de cibler le nucléase Cas9 spécifiquement à la séquence. Une version contenant des cellules compétentes est également disponible (n° cat. A21178).
Le système de vecteur de nucléase GeneArt™ CRISPR offre :
• Système d’ingénierie génomique facile à concevoir
• Vecteurs de clonage abordables et prêts à l’emploi
• Enrichissement pour lignées cellulaires difficiles à transfecter ou à modifier
À des fins de recherche uniquement. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Le système de vecteur de nucléase GeneArt™ CRISPR offre :
• Système d’ingénierie génomique facile à concevoir
• Vecteurs de clonage abordables et prêts à l’emploi
• Enrichissement pour lignées cellulaires difficiles à transfecter ou à modifier
À des fins de recherche uniquement. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Spécification
Spécification
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Contenu et stockage | Contains: • CRISPR OFP Nuclease Vector, linearized • 10X Oligonucleotide Annealing Buffer • DNase/RNase-free Water • 5X Ligation Buffer • T4 DNA Ligase • U6 Forward Sequencing Primer • Control Double-stranded Oligonucleotide Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Forme | Liquide |
| Format | Kit |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Technique | CRISPR-Cas9 |
| Gamme de produits | GeneArt |
| Type de produit | Vecteur de nucléase Crispr avec kit de rapporteurs ofP |
| Accélérateur | U6, CMV |
| Afficher plus |