Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit (with competent cells)
Click to view available options
Quantité:
10 reactions
Conditionnement:
10 réactions
Description
Includes
- Vecteur de nucléase CRISPR OFP, linéarisé
- Tampon de renaturation d’oligonucléotide 10X
- Eau exempte de DNase / ARNase
- Tampon de ligature 5X
- ADN ligase T4
- Amorce sens de séquençage U6
- Contrôle, oligonucléotide double brin
- Cellules chimiquement compétentes OneShot(TM) TOP10
Système de vecteur d’expression tout-en-un, simple et prêt à l’emploi pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec une protéine fluorescente orange.
Le kit de vecteur de nucléase GeneArt CRISPR avec rapporteur OFP est un système de vecteur pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur OFP. Le rapporteur OFP permet le suivi par fluorescence de l’efficacité de la transfection, ainsi que le tri/enrichissement basé sur FACS des cellules exprimant Cas9 et CRISPR.
Les vecteurs de nucléase GeneArt™ CRISPR linéarisés offrent un moyen rapide et efficace de cloner des oligonucléotides double brin codant un ARNcr représentant une cible souhaitée dans une cassette d’expression qui permet un ciblage spécifique à la séquence de la nucléase Cas9. Cellules compétentes incluses pour plus de commodité et une efficacité de clonage optimale.
Le système de vecteur de nucléase GeneArt™ CRISPR offre :
Le kit de vecteur de nucléase GeneArt CRISPR avec rapporteur OFP est un système de vecteur pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur OFP. Le rapporteur OFP permet le suivi par fluorescence de l’efficacité de la transfection, ainsi que le tri/enrichissement basé sur FACS des cellules exprimant Cas9 et CRISPR.
Les vecteurs de nucléase GeneArt™ CRISPR linéarisés offrent un moyen rapide et efficace de cloner des oligonucléotides double brin codant un ARNcr représentant une cible souhaitée dans une cassette d’expression qui permet un ciblage spécifique à la séquence de la nucléase Cas9. Cellules compétentes incluses pour plus de commodité et une efficacité de clonage optimale.
Le système de vecteur de nucléase GeneArt™ CRISPR offre :
- Un système d’ingénierie des génomes de conception simple
- Des vecteurs de clonage abordables et faciles d’emploi
- Un enrichissement pour les lignées cellulaires difficiles à transfecter ou à modifier
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Spécification
Spécification
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Contenu et stockage | • Vecteur de nucléase OFP CRISPR, • Tampon de renaturation d’oligonucléotide 10X • Eau exempte de DNase / ARNase • Tampon de ligature 5X • ADN ligase T4 • Amorce sens de séquençage U6 • Contrôle, oligonucléotide double brin Conserver les éléments ci-dessus entre -5 et -30°C. • Cellules chimiquement compétentes TOP10 OneShot™ Conserver à -80°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Forme | Liquide |
| Format | Kit |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Technique | CRISPR-Cas9 |
| Gamme de produits | GeneArt |
| Type de produit | Vecteur de nucléase Crispr avec kit de rapporteurs ofP |
| Accélérateur | U6, CMV |
| Afficher plus |