Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Formulé pour permettre une activation flexible et efficace de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, engendrant une amplification par PCR fiable et hautement spécifique
171.00€ - 392.00€
Spécification
Format | Kit |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
Type de produit | Tampon 10X PCR Gold |
À utiliser avec (application) | Standard PCR |
Concentration | 10X |
Code produit | Marque | Volume | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10536745
|
Applied Biosystems™
4379874 |
2 x 75 mL |
392.00€
150mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10608095
|
Applied Biosystems™
4306898 |
6 x 1,5 mL |
171.00€
9mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl2 is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification. The ionic strength and pH of GeneAmp 10X PCR Gold Buffer has been optimized to provide a wider activation temperature and time range when used in with AmpliTaq Gold DNA Polymerase.
Après dilution à 1 : 10, le tampon GeneAmp10X PCR Gold fournit le pH et la force ionique optimaux pour l’activation et l’amplification de la PCR avec l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, garantissant ainsi des performances maximales.
- Disponible en plusieurs tailles pratiques
- Sans ions de magnésium et sans gélatine
- Une solution séparée de MgCl2 est fournie
- Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, le tampon II GeneAmp 10X PCR et la solution MgCl2 offrent une plus grande polyvalence pour optimiser la concentration d’ions de magnésium afin d’obtenir une amplification PCR optimale avec n’importe quel ensemble spécifique d’amorces et de modèles d’ADN
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque.
PCR à démarrage à chaud, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Kit | |
Tampon 10X PCR Gold | |
10X |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Standard PCR |