Learn More
Agilent BioTek Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5
GREENER_CHOICE
Code produit. 16441925 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type:
Gen5 Image Prime
Conditionnement:
1 pièce
Código de producto. 16441925
Marca: Agilent BioTek GEN5IPRIME
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie multimodes.
  • Offre une combinaison unique de puissance et de simplicité d’utilisation qui permet de gagner en temps et en productivité
  • Permet de transformer les données et les images brutes en résultats significatifs
  • Effectue une analyse d’images intracellulaires à fort grossissement jusqu’à l’ELISA de base
Recueillez et analysez vos données rapidement et facilement
  • Démarrage rapide avec > 150 protocoles préparés disponibles dans Gen5 et en ligne
  • Modes de lecture par point final, cinétique, balayage de surface de puits, balayage spectral
  • L’exportation rapide à un bouton envoie les données directement vers Excel, sans nécessiter plusieurs étapes
  • Protocoles de plaque micro volumes Take3 prédéfinis pour l’évaluation quantitative directe des échantillons de 2 μl
Explorez, visualisez et analysez l’activité intra-cellulaire et inter-cellulaire
  • Faites l’acquisition d’images haute qualité de 1,25x à 100x avec Lionheart FX et jusqu’à 60x avec Cytation
  • Combinez les étapes d’acquisition d’images et les étapes de détection multimode pour obtenir et analyser rapidement des données phénotypiques et quantitatives
  • Fonctions avancées, notamment l’assemblage d’images, la projection en Z et le contraste de phase numérique
  • Importez des fichiers d’images d’autres programmes pour analyse dans Gen5
Imagerie : Méthodes et protocoles
  • Comptage et analyse automatisés de cellules avec statistiques d’images
  • Réalisation d’un film en time-lapse avec alignement automatisé des images
  • Capture de montage, assemblage d’images
  • Focus stacking et projection en Z
  • Imagerie à grande vitesse, regroupement d’images pour les cinétiques rapides
Outils de CQ et de validation
  • Entièrement validé chez Agilent BioTek
  • Le progiciel de validation Gen5 assure une approche étape par étape efficace pour faciliter la validation interne
  • Compatible avec le lecteur de microplaques complet IQ/OQ/PQ (kits de qualification de produit) pour faciliter la qualification des instruments
  • Gen5 IVD et Gen5 IVD Image+ disposent d’une fonction de tendances de CQ, de fonctions de sécurité et de protocoles de validation pour plus de commodité et d’efficacité
Gen5 Image Prime pour l’imagerie cellulaire
  • Offre un puissant outil d’acquisition et d’analyse d’images à utiliser avec l’imageur cellulaire automatisé Lionheart FX et les lecteurs multimodes d’imagerie cellulaire Cytation
  • Fonctions de comptage de cellules, d’analyse de sous-populations, d’analyse avancée
  • Les étapes multimodes et d’imagerie combinées en un seul protocole permettent de sélectionner les résultats pour assurer l’efficacité de l’imagerie, sans avoir à collecter des données inutiles
  • Traitement et analyse d’images, y compris la projection en Z, l’assemblage d’images, la sélection de résultats et le contraste de phase numérique, ainsi que des fonctions avancées, y compris le masque secondaire, le seuil dynamique et l’analyse des sous-populations
  • Réalisation de film intégrée pour les séquences d’imagerie cinétiques acquises
  • Acquisition d’images en fluorescence, champ lumineux, champ lumineux couleur et contraste de phase
  • Importez des fichiers d’images d’autres programmes pour analyse dans Gen5
Conformité GxP avec Gen5 Secure
  • Pour les environnements de laboratoire réglementés, Gen5 Secure offre des fonctionnalités vous aidant à respecter les exigences de la norme 21 CFR Partie 11
  • Offre un contrôle d’imagerie pour l’imageur cellulaire automatisé en temps réel Lionheart FX et les lecteurs multimodes d’imagerie cellulaire Cytation
  • Comprend le traitement et l’analyse d’images, y compris la projection en Z, l’assemblage d’images, la sélection de résultats et le contraste de phase numérique
  • Les fonctions avancées comprennent le masque secondaire, le seuil dynamique et l’analyse des sous-populations
  • Contrôle complet du lecteur et analyse des données pour tous les lecteurs de microplaques Agilent BioTek
  • Comprend des fonctionnalités conçues pour aider les laboratoires à maintenir les exigences essentielles de GxP, y compris la norme 21 CFR Partie 11
  • Signature électronique pour la vérification des données, l’approbation, l’autorisation et d’autres événements personnalisables
  • L’audit des données, des protocoles et des systèmes permet de suivre et d’enregistrer des actions avec des commentaires personnalisables
  • Affectation d’autorisations à des utilisateurs de niveaux différents avec liste très détaillée de fonctions pouvant être protégées
  • Il est possible de définir plusieurs groupes, avec plusieurs utilisateurs et autorisations
  • Le verrouillage et la réinitialisation de l’utilisateur, l’expiration des mots de passe sont tous personnalisables
  • Notifications par e-mail pour les événements définis par l’administrateur
  • Configuration de connexion unique disponible
  • Plusieurs administrateurs peuvent être affectés
Configuration recommandée pour l’ordinateur
  • Version 64 bits de Windows 7 ou Windows 10 Professionnel
  • Processeur Intel Core i5 (4e génération) ou supérieur
  • Chipset USB Intel 8 ou supérieur
  • 8 Go de RAM ou plus
  • 128 Go d’espace disque dur ou plus
  • Résolution du moniteur de 1600 x 900
  • Clavier et souris
Logiciel (Lionheart FX nécessite Gen5 3.0 ou supérieur)
  • Microsoft Internet Explorer version 9.0 ou ultérieure (pour l’aide en ligne)
  • Microsoft Excel pour l’exportation rapide et PowerExport : Gen5 3.0 : Excel 2007 (édition 32 bits uniquement) ou Excel 2010 - 2016 (éditions 32 et 64 bits) ; Gen5 2.0 : Excel 2007 - 2016 (éditions 32 bits uniquement)
Connexions
  • Port USB 3 pour caméra
  • Port USB 2 ou 3 pour instrument
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec (équipement) Lecteurs d’imagerie multimodes
Type Gen5 Image Prime
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado