missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Geminin Antibody (GMNN/3665) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14128JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Geminin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3 | |
| Recombinant fragment of human Geminin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75496) | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers | |
| 51053 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| GMNN/3665 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu