Learn More
Gemcitabine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001393
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
DNA synthesis inhibitor
Deoxycytidine analog that inhibits DNA synthesis. Metabolized to form gemcitabine triphosphate (dFdCTP) and gemcitabine diphosphate (dFdCDP). dFdCTD inhibits ribonucleotide reductase causing a reduction in cellular nucleotides. dFdCTP is incorporated in DNA resulting in DNA strand termination. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
Identifiants chimiques
CAS 122111-03-9
Formule moléculaire C9H12ClF2N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 299.659
Clé InChI OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Synonyme gemcitabine hcl, 2',2'-difluorodeoxycytidine monohydrochloride, 2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine hydrochloride, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-1-2-deoxy-2,2-difluoro-d-erythro-pentofuranosyl
CID PubChem 44558863
ChEBI CHEBI:31647
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydron;chloride
SMILES [H+].C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)(F)F.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gemcitabine hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 299.66
Pourcentage de pureté >99%