missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gemcitabine elaidate, MedChemExpress

Code produit. 16415748
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16415748

Marque: Medchem Express HY13538

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.

Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Gemcitabine elaidate
CAS 210829-30-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H43F2N3O5
Quantité 10 mg
Synonyme CP-4126 CO-101 Gemcitabine 5'-elaidate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 26 mg/mL (49.28 mM)
SMILES O[C@@H](C(F)(F)[C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)[C@H]2COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 527.64
Poids de la formule 527.64
Pourcentage de pureté 97.42%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis