Learn More
Gibco™ Matrice de membrane basale sans LDEV à facteur de croissance réduit Geltrex™
Code produit. p-9713000
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. 12053569
Marque: Gibco™ A1413202
Forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs murines Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Elle est exempte de virus, notamment le virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV) parfois présent dans ce type de préparation.
  • Les composants majeurs de la matrice Geltrex™ sont la laminine, le collagène IV, l’entactine et les protéoglycanes à héparane sulfate
  • Elle est idéale pour la stimulation et la maintenance de phénotypes différenciés dans toute une variété de cultures cellulaires, notamment les cellules épithéliales, endothéliales, musculaires lisses et les cellules souches pluripotentes humaines induites (SPIh)
  • La matrice Geltrex™ permet de diminuer par deux, en moyenne, de nombreux facteurs de croissance
  • En conséquence, l’analyse des effets de facteurs de croissances spécifiques, dans des applications nécessitant des extraits de membranes basales, peut se réaliser de manière contrôlée et reproductible
  • Variation minimale de la concentration en protéines entre les lots (∼15 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Variété de cellules cultivées, y compris les cellules épithéliales primaires, les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et les cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines
Classification Facteur de croissance réduit
Concentration 12 à 18 mg/ml
Forme Congelé
Type de produit Matrice de membrane basale
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 5 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Niveau d’endotoxines Faible
Format Tube(s)
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Espèces Souris
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Culture Type Culture de cellules adhérentes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-5-chlorotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromo-5-chlorotoluene