Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Plateau de gel UVT 279 mm x 288 mm x 50 mm charge rapide pour A2 Opossum Thermo Scientific Owl
Marque:  Thermo Scientific™ Owl™ A2-RL-12
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11967585
  • 770.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
Support de gel microplaque + 12 peignes
• Inclus avec 12 peignes 16 puits compatibles pipette multicanaux et 2 puits de référence. Permet de déposer directement 2 microplaques sur un gel d'agarose.