Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Plateau de gel UVT 279 mm x 288 mm x 50 mm charge rapide pour A2 Opossum Thermo Scientific Owl
Marque: Thermo Scientific™ Owl™ A2-RL-24
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Support de gel microplaque + 24 peignes• Inclus avec 24 peignes 16 puits compatibles pipette multicanaux et 2 puits de référence. Permet de déposer directement 4 microplaques sur un gel d'agarose.