Learn More
STEMCELL Technologies Gel and PCR Clean-up Kit
For extraction of DNA from agarose gels, or clean-up of PCR products and restriction enzyme digestions
Marque: STEMCELL Technologies 79030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The Gel and PCR Clean-up Kit uses a membrane-based system to quickly purify DNA fragments of 100 bp to 10 kb in length from polymerase chain reaction (PCR), restriction enzyme digestion, or excised agarose gel fragments (up to 350 mg)
- The purified DNA is directly suitable for applications such as automated fluorescent DNA sequencing, cloning, labeling, restriction enzyme digestion, or in vitro transcription
- Up to 40 μg of DNA can be processed per column in as little as 20 minutes and eluted in volumes as low as 15 μL, with up to 95% recovery depending on DNA fragment length
- The Gel and PCR Clean-up Kit can be used to purify linear DNA fragments, supercoiled plasmid DNA, or single-stranded DNA (circular or linear)
Spécification
250 Preps |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
STEMCELL Technologies Gel and PCR Clean-up Kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu