Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight pour chargement de gel
Marque:  Hamilton™ 80091
Code produit. 12334513
  • 139.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Autoclavable
0,18 mm
Électrophorèse sur gel utilisée en médecine légale, biologie moléculaire, génétique, microbiologie et biochimie
3
Amovible
Verre borosilicaté, PTFE, Acier inoxydable
0,2 mm
Seringue Gastight pour chargement de gel
Septa Merlin MicroSeal et injection à débit divisé/sans division