missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GC7 Sulfate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Description
GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | GC7 Sulfate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 150417-90-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H22N4O4S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | H2O : 3 mg/mL (11.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | NC(NCCCCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion