Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’outils GC pour instruments Thermo Scientific
Maintenez les performances de votre instrument GC grâce aux kits d’outils GC Thermo Scientific.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-784
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Maintenez les performances de votre système GC grâce aux kits d’outils GC Thermo Scientific™. Des jeux de clés, une lampe de poche, des brosses, un jeu de mini-forets et d’autres outils sont inclus. Des kits sont disponibles pour les instruments GC Thermo Scientific et Agilent™.
Caractéristiques- Les pièces de rechange incluses offrent les mêmes performances que les pièces d’origine
- Liste des pièces incluse pour faciliter la commande
Comprend :
Jauge d’instrument capillaire, outil de retrait de bouchon à joint, clés dynamométriques de 6 x 7 mm, 8 x 10 mm et 16 x 17 mm.
Spécification
Kit d’outils capillaires | |
Kit d’outils GC pour instruments Thermo Scientific | |
GC | |
Instruments GC Thermo Scientific et GC Agilent |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.