Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’outils GC pour instruments Agilent
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit d’outils GC Thermo Scientific™ pour instruments Agilent contient des consommables et des outils courants.
- Les pièces de rechange incluses offrent les mêmes performances que les pièces d’origine
- Liste des pièces incluse pour faciliter la commande
Comprend :
Calibre d’installation capillaire, clé d’injecteur, outil d’extraction d’écrous de septum, clés plates dimensions 7/16 x 1/2 po et 1/2 x 9/16 po.
Spécification
Spécification
| Type | Kit d’outils capillaires |
| Description | Kit d’outils GC pour instruments Agilent |
| À utiliser avec (application) | GC |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC-MS Agilent |