Learn More
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Code produit. 10638905 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Bague d’étanchéité pour insert
Bague d’étanchéité pour insert en Viton
Bague d’étanchéité pour insert en graphite
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs SSL GC FOCUS et TRACE
Injecteurs TRACE série 1300 GC PTV
Injecteurs TRACE série 1300 GC SSL
Injecteurs GC TRACE série 1300 et Agilent SSL
Inserts Agilent SSL
Inserts Agilent de 2,0 mm
Inserts droits directs Agilent
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10638905
Marque: Thermo Scientific™ 290OA241
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bague d’étanchéité pour insert en Viton
Quantité 10/boîte
Product Type Bague d’étanchéité pour insert en Viton
À utiliser avec (équipement) Injecteurs GC TRACE série 1300 et Agilent SSL