Learn More
Trajan™ Revêtement des valves GC
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,75 mm
3 mm
3,4 mm
4 mm
5 mm
Diamètre (métrique) externe:
5 mm
6,2 mm
6,3 mm
8 mm
Longueur (métrique):
54 mm
78,5 mm
92 mm
95 mm
105 mm
Product Type:
FocusLiner à débit divisé/non divisé
Revêtements de la valve
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
Description
À utiliser avec les instruments GC
- Tous les revêtements sont désactivés via la désactivation de la phase gazeuse à haute température (420°C [788°F])
- Conditionnement dans des blisters pour éviter toute contamination
- Aucune réaction indésirable dans les échantillons grâce à la réduction des sites actifs
- Comprennent deux sections coniques qui fixent le bouchon en laine de quartz pour un essuyage de la pointe d’aiguille et un transfert d’échantillons optimaux—empêche également la laine de quartz de glisser vers le septum ou de s’enfoncer dans le revêtement
- Excellente reproductibilité
- Permet une discrimination de masse plus faible
- Les FocusLiners rapides ont un dia. int. étroit de 2,3 mm pour une utilisation avec les colonnes capillaires de dia. int. 0,1 mm—le dia. int. étroit entraîne par ailleurs des pics moins larges
- La laine de quartz dans certains revêtements divisés favorise le mélange de l’analyte et entraîne une meilleure quantification, offre une surface large qui contribue à la vaporisation des échantillons liquides, agit comme un piège pour recueillir les résidus d’échantillon non volatils et empêche l’échantillon de toucher le fond de l’injecteur avant sa volatilisation
- Les cônes dans certains revêtements non divisés minimisent le contact des analytes avec le fond du port d’injection – particulièrement utile pour les composés très actifs ; ils canalisent également les analytes dans la colonne pour une installation de colonne plus robuste
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 92 mm |
| Product Type | Revêtements de la valve |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,2 mm |
| À utiliser avec (équipement) | AutoSystem and Clarus 500 |