Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert d’injection GC à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré laine de quartz pour Shimadzu 17A et 2014 3,4 mm de dia. in.
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 09206101
Code produit. 12973991
  • 48.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Produit
Spécification
Spécification
1 de chaque
Insert d’injection GC, insert d’injection à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré et laine de quartz
5 mm
95 mm
3,4 mm
Instruments Shimadzu GC