Learn More
SGE Analytical Science™ Revêtement des valves désactivé GC
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Revêtement de la valve désactivé GC pour Agilent S/S
- Désactivé avec un réactif de phase gazeuse à haute température (>400 °C)
- FocusLiner à débit divisé/non divisé
- Diamètre interne de 4,0mm
- Certificat de lot inclus avec chaque boîte
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Instruments Agilent |
| Longueur (métrique) | 78,5 mm |
| Product Type | Revêtement des valves désactivé GC |
| Diamètre (métrique) interne | 4,0 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |