Learn More
Macherey-Nagel™ Espace de rétention Phe-Sil de colonne GC
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,8 mm |
| Type | Espace de rétention de colonne GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| À utiliser avec (application) | Analyse des solvants sauf le méthanol et l’eau |
| Plage de températures | 320°C |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |