Learn More
Macherey-Nagel™ Écart de rétention Me-Sil de la colonne GC
Marque: Macherey-Nagel™ 723707.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
320°C | |
1/boîte |
Espace de rétention de colonne GC | |
Analyse du n-hexane et de l’éther diéthylique | |
10 m |