Learn More
Macherey-Nagel™ Écart de rétention Me-Sil de la colonne GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 723706.25
Code produit. 10358591
  • 428.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
320°C
1/boîte
Espace de rétention de colonne GC
Analyse du n-hexane et de l’éther diéthylique
25 m