Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP624 GC
Colonnes capillaires GC BP624 SGE - Phase polaire conçue pour l’analyse des matières organiques volatiles EPA
Marque:  Trajan™ 054840
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12925581
  • 755.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
  • Phase polaire
  • Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
Spécification
0,25 mm
230/240°C
1,4 μm
30 m