Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP624 GC
Colonnes capillaires GC BP624 SGE - Phase polaire conçue pour l’analyse des matières organiques volatiles EPA
Marque: Trajan™ 054835
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Phase polaire
- Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
0,53 mm | |
230/240°C | |
3 μm | |
Hautement polaire |
Colonnes capillaires BP624 GC | |
0°C à 240°C | |
50 m |