Learn More
BRAND™ Pycnomètres non étalonnés Gay-Lussac
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Pycnomètre BRAND™
- Motif Gay-Lussac
- Capacité non étalonnée, 10 ml
- Verre borosilicaté, flacon à col étroit, flacon rond (Gay-Lussac), flacon blanc
- DIN ISO 3507
- Bouchon NS 10/19 avec capillaire
- Dessus du bouchon finement poli
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 de chaque |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type de produit | Flacon à densité Gay-Lussac |