Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Gaussia-Dura Luc Vector for Luciferase Assays
Utilisez l’expression de luciférase Gaussia mutée avec des vecteurs contenant un site de clonage multiple (MCS) ou un promoteur de contrôle (CMV ou TK) pour une sortie de signal étendue.
Marque: Thermo Scientific™ 16192
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le vecteur Thermo Scientific™ pMCS Gaussia-Dura Luc est un plasmide à site de clonage multiple conçu pour accepter une séquence de promoteurs pour l’analyse de la luminescence de la régulation génétique à l’aide du rapporteur Gaussia luciférase à sécrétion naturelle.
Les vecteurs de Luc Gaussia Dura contiennent une forme mutante du gène de la luciférase Gaussia qui confère une meilleure stabilité du signal bioluminescent que la luciférase native. La luciférase Gaussia-Dura (env. 20 kDa) est une protéine sécrétée qui permet de mesurer l’activité du rapporteur dans les milieux (pour les dosages en temps réel) et dans les lysats cellulaires. Le vecteur pMCS contient un site de clonage multiple pour cloner un promoteur afin d’étudier son potentiel réglementaire. Les vecteurs pCMV et pTK possèdent le gène de la luciférase sous le promoteur CMV (cytomégalovirus) et le promoteur de la thymidine kinase (TK) du virus herpès simplex (HSV), respectivement. Ces vecteurs d’expression constitutive peuvent être utilisés comme contrôles de normalisation pour tenir compte de la variation expérimentale en combinaison avec d’autres rapporteurs.Points clés :
- Gène de la luciférase Gaussia-Dura naturellement sécrétée, optimisé pour une expression élevée et une grande stabilité luminescente dans les systèmes de mammifères
- Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un plasmide à un autre
- Site de terminaison de la transcription (Ter), opérateur lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le bruit de fond en réduisant la translecture transcriptionnelle
- Marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection de médicaments dans les cellules de mammifères et de bactéries, respectivement
- Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à grand nombre de copies
- Deux vecteurs de contrôle disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
Spécification
Vecteur de Luc pTK-Gaussia-Dura | |
Enzyme de restriction / MCS | |
10 µg | |
Luciférase Gaussia Dura | |
Dosages des rapporteurs |
Vecteur Luc | |
Transfection | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : -70 à -20°C. | |
Puromycine | |
TK |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.