Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 11 Dual Selection Vector
Code produit. 10532494
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10532494
Marque: Invitrogen™ A10467
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolitik
Vecteur de sélection double Gateway™ pENTR™ 11
Gateway™ entry vectors are designed to clone DNA sequences using restriction endonucleases and ligase to create a Gateway™ entry clone. The resulting entry clone is ready for recombination with a destination vector to create an expression clone. New: pENTR™ Dual Selection vectors!
Les vecteurs d’entrée Gateway™ ont été mis au point pour cloner des séquences d’ADN à l’aide d’endonucléases de restriction et de ligases pour créer un clone d’entrée Gateway™. Le clone d’entrée obtenu est prêt à être recombiné avec un vecteur de destination pour créer un clone d’expression. Nouveau : vecteurs de sélection double pENTR™ !
Les vecteurs d’entrée Gateway™ (tableau 1) offrent les propriétés suivantes :
  • Sites attL1 et attL2 pour la recombinaison spécifique au site du clone d’entrée avec un vecteur de destination Gateway™ pour garantir le clonage du gène d’intérêt dans la bonne orientation de l’expression
  • Séquence de Kozak pour une initiation efficace de la traduction chez les organismes eucaryotes
  • Site de liaison des ribosomes pour une initiation efficace de la traduction chez les organismes procaryotes (vecteurs de sélection double pENTR™ 1A, pENTR™3C et pENTR™11 uniquement)
  • Séquences de terminaison de la transcription rrnB pour empêcher l’expression basale du produit PCR d’intérêt dans E. coli
  • Origine pUC pour une réplication en de nombreuses copies et maintenance du plasmide dans E. coli
  • Gène de résistance à la kanamycine pour une sélection dans E. coli
  • Gène de fusion ccdB ⁄ chloramphénicol situé entre les deux sites attL pour
    o la sélection négative et
    o la sélection du chloramphénicol dans E. coli
  • Gène de résistance à la kanamycine pour une sélection dans E. coli
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type de produit Vecteur de double sélection / expression
    Contenu et stockage Vecteur de sélection double pENTR™ de 10 µg, dans un tampon TE de 20 ul, pH 8,0.
    Conserver à -20°C
    Résistance aux antibiotiques des bactéries Chloramphénicol (CmR), kanamycine (KanR)
    Clivage Aucun site de clivage
    Marqueur de protéine Non étiqueté
    Méthode de clonage Gateway™
    Quantité 10 μg
    Vecteur pENTR
    Gamme de produits pENTR
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    Korrektion af produktindhold
    Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
    Produkttitel
    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
    Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.