Learn More
Thermo Scientific™ Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement of Bio Safety Cabinets
Benefit from paperless record keeping, remote monitoring, cloud analytics and more by incorporating your Thermo Scientific™ Biological Safety Cabinet into your Distributed Control Systems (DCS) using the Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement.
2200.95€
Spécification
Type de produit Gateway Accessory Kit
Comprend Power supply 100-240 V, USB 2.0 cable USB-A to USB-B connector
À utiliser avec (équipement) Herasafe™ 2030i, Maxisafe 2030i, Herasafe™ 2025, MSC-Advantage™, 1300 Series A2, and 1500 Series A2 Biological Safety Cabinets
Tension 100/240 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
17907202
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
50170006
Thermo Scientific OPC UA Gateway for Bio Safety Cabinets available in all countries except for China
2200.95€
1 unité
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Gateway Accessory Kit
Power supply 100-240 V, USB 2.0 cable USB-A to USB-B connector
Herasafe™ 2030i, Maxisafe 2030i, Herasafe™ 2025, MSC-Advantage™, 1300 Series A2, and 1500 Series A2 Biological Safety Cabinets
100/240 V
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement of Bio Safety Cabinets