Learn More
Hamilton™ Seringue pour instruments de 1 ml Gastight
Définition de la norme pour la qualité et la fiabilité.
Marque: Hamilton™ 5495-38
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Demi-hauteur Gastight /lili Raccord Luer-Lock en PTFE /lili Gaz stérilisable /li/ul/pSpécification
Autoclavable | |
Gaz stérilisable | |
9,50 mm | |
200 psig (13,8 bars) | |
10°C | |
1 ml |
Verre borosilicaté, PFA, UHMWPE | |
6,52 mm | |
Demi-hauteur Gastight | |
115°C | |
1/boîte | |
Luer-Lock |