Learn More
Witeg™ Flacons laveurs de gaz, Drechsel
Flacon laveur de gaz finement conçu, type Dreschel. Flacons laveur de gaz Witeg™, type Drechsel, sans disque fritté.
Marque: Witeg™ 2 400 001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour le lavage des gaz
- Sans disque fritté
Spécification
1000 ml | |
Drechsel | |
Flacon laveur de gaz | |
ST 29/32 |