Learn More
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur
Code produit. 15749007
Click to view available options
Modèle:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Conditionnement:
10 paires
2 paires
32 paires
4 paires
Code produit. 15749007
Marque: 3M™ 7000030099
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Filtres anti-gaz et anti-vapeur 3M™ ; les masques réutilisables sont dotés d’un raccord à baïonnette et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Nos filtres sont légers et offrent une protection respiratoire bien équilibrée dans les environnements dangereux.
Étiquettes à code couleur conforme au système de classification EN14387 selon le type de protection garantie. Ces filtres légers associent protection et confort, et ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets pour un travail en toute sécurité dans les environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ doté d’un raccord de type baïonnette. Ils peuvent également être utilisés avec des filtres à particules 3M™ et des dispositifs de fixation de filtre à particules 3M™ 501.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Vapeurs organiques
Certifications/Conformité EN 14387:2004, A1:2008, homologué CE
Type de connexion Baïonnette
Description Organic gases and vapors (boiling point above 65°C) and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), acidic gases, mercury and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), inorganic vapors, acidic gases, ammonia and its derivatives, formaldehyde up to 10 ppm and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), inorganic vapors, acid gases, ammonia and its derivatives, mercury, formaldehyde up to 10 ppm and particles, organic vapors, mercury vapors and particles, from one Component consisting of organic vapors (boiling point below 65°C) and particles
Type de produit Filtre anti-particules, vapeur et gaz
Efficacité de filtre ABEK2P3R
À utiliser avec (application) Les applications industrielles typiques pour les filtres sont les laboratoires et les applications particulaires.
À utiliser avec (équipement) Demi-masques et masques complets
Modèle 6099
Quantité 4/paquet