Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe étanche aux gaz, pointe conique
Conçue pour offrir une meilleure résistance aux solvants, une plus grande plage de températures et une meilleure fluidité opérationnelle.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 006866
Code produit. 13186095
  • 120.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Thermo Scientific/li/ul
Spécification
Spécification
Pointe en PTFE (piston)
0,20 mm
Gastight
57 mm
Fixe
26 G
0,47 mm
250 μl
Cône