Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe étanche aux gaz, pointe conique
Conçue pour offrir une meilleure résistance aux solvants, une plus grande plage de températures et une meilleure fluidité opérationnelle.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 007864
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Thermo Scientific/li/ulSpécification
Pointe en PTFE (piston) | |
0,32 mm | |
Gastight | |
85 mm | |
Fixe |
23 G | |
0,63 mm | |
500 μl | |
Cône |