Learn More
BINDER™ Kit de raccord de réservoir de gaz O2
À utiliser avec : série CB
Marque:  BINDER™ 8012-0015
Code produit. 15661646
  • 373.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pression maximale de 10 bars
  • Avec pièces de raccordement
  • Tuyau de 5 m inclus
  • Raccord, écrou et coude
  • Tuyau à vide antistatique
  • À utiliser dans les incubateurs série CB
Spécification
Spécification
Ensemble de raccords de bouteille de gaz - pour O2, composé d’un régulateur de pression de réservoir de gaz avec pièces de raccordement et tuyau de 5 mètres
Accessoire, kit de raccord de réservoir de gaz
10 bars
Chambres BINDER série CB, CBF
Pièces de raccordement, tuyau de 5 m