Learn More
Seringue à gaz
Code produit. 11729953
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Type de produit:
Bouchon verrouillable
GAN
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11729953
Marque: Hospidex MSGAN500
Microseringue étanche aux gaz
• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Seringue grand volume 0,25 à 25mL
• Seringues Luer Lock et GAN non compatibles
• Avec les aiguilles
• Seringue GAN
• Seringue GAN
• Le cylindre en verre est protégé des chocs par un anneau en acier inox. Les seringues n'existent qu'en version à aiguilles amovibles
• Accessoires obligatoires avec une aiguille à raccord Luer Lock, ci-dessous
• Inclus avec aiguille.
Spécification
Type de produit GAN
Volume (métrique) 5 ml