Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes d’entrée de gaz, droits
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
17.91€ - 24.91€
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11836114
|
Lenz Laborglasintrumente
05080002 |
NS 19/26 |
17.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10284001
|
Lenz Laborglasintrumente
05080003 |
Cône NS 24/29 |
24.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10070191
|
Lenz Laborglasintrumente
05080004 |
Cône NS 29/32 |
24.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Tubes de fuite d’air droits
- Longueur intégrée :200 mm
- Avec cône NS et capillaire fin (facilement prélevable par brûleur)
- En tubulure DURAN™