Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Distribution Tubes, Central Ring
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
52.68€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Diamètre (métrique) extérieur | 9 mm |
Hauteur (métrique) | 250 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10430713
|
Lenz Laborglasintrumente
07212025 |
0 |
52.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10539981
|
Lenz Laborglasintrumente
07212125 |
1 |
52.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Outer tube dia.: 9 mm
- Ring dia.: 25 mm
- Height: 250 mm
- Material: borosilicate glass 3.3
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
9 mm | |
250 mm |