Learn More
OHAUS™ Support mural pour bouteilles de gaz
Code produit. p-7158965 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Comprend:
Message de sécurité sur la sangle
Sangle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15762439
Marque: OHAUS™ 30400024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support mural pour bouteilles de gaz OHAUS™ fournit un support sûr pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
  • Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
  • Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
  • Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support mural
Matériau Fonte d’aluminium
Comprend Sangle
À utiliser avec (application) Porte-bouteilles de gaz
Description Pince, support, paroi 715, CLR-715
Hauteur (métrique) 118,000 mm
Hauteur (impériale) 4,63 po
Longueur (impériale) 1,88 po
Longueur (métrique) 48 mm
Largeur (impériale) 8,10 po
Largeur (métrique) 206,00 mm