Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Découvrez la tubulure en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque:  Thermo Scientific™ 60181-635
Code produit. 15274603
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Découvrez la tubulure pour chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gas Chromatography Tubing
Longueur 25 ft
1/16 po
Acier inoxydable
0,02 in
Gas Chromatography Systems