Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Découvrez la tubulure pour chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Type | Gas Chromatography Tubing |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Longueur 25 ft |
| Diamètre (impériale) interne | 0,01 in |
| Diamètre (impériale) externe | 1/16 po |
| À utiliser avec (équipement) | Gas Chromatography Systems |