Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Code produit. 15254603 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Cuivre
Diamètre (impériale) interne:
0,01 in
0,02 in
0,03 in
0,04 in
0,065 po
0,085 in
0,19 in
0,21 in
Diamètre (impériale) externe:
1/16 po
1/4 po
1/8 po
Description:
Longueur 25 ft
Longueur de 50 pi
Longueur de 50 pieds
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15254603
Marque: Thermo Scientific™ 60181633
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Découvrez la tubulure en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Découvrez la tubulure pour chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Gas Chromatography Tubing
Matériau Cuivre
Description Longueur de 50 pieds
Diamètre (impériale) interne 0,19 in
Diamètre (impériale) externe 1/4 po
À utiliser avec (équipement) Gas Chromatography Systems