Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange SilFlow à 3 ports pour chromatographie en phase gazeuse
Changez votre colonne de GC en GC-MS sans avoir à aérer.
Marque: Thermo Scientific™ 29063466
81.55 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24142" pour bénéficier de cette offre.
Description
Maintenez la fiabilité grâce aux pièces de rechange SilFlow à 3 ports lorsque vous passerez votre prochaine commande.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Ferrule | |
Ferrules à serrage manuel SilFlow | |
10/boîte | |
à utiliser avec des colonnes au D.E. de 0,36 mm (ID de 0,25 mm) |