Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange SilFlow à 3 ports pour chromatographie en phase gazeuse
Changez votre colonne de GC en GC-MS sans avoir à aérer.
Marque:  Thermo Scientific™ 60201-401
Code produit. 15207518
  • 65.19€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Maintenez la fiabilité grâce aux pièces de rechange SilFlow à 3 ports lorsque vous passerez votre prochaine commande.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Outil FingerTite
1/boîte
Dispositif SilFlow à 3 ports