Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif SilFlow à 3 ports pour chromatographie en phase gazeuse
Changez votre GC sans avoir besoin d’aérer grâce au dispositif Thermo Scientific™ SilFlow™ à 3 ports.
Marque:  Thermo Scientific™ 60201-398
Code produit. 15297508
  • 633.47€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Changez votre GC sans avoir besoin d’aérer grâce au dispositif Thermo Scientific™ SilFlow™ à 3 ports. Ce dispositif comprend un module de gaz avec des raccords microfluidiques et Thermo Scientific™ SilTite™ FingerTite pour une installation facile et une étanchéité fiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
MCD SilFlow 3 ports
MCD SilFlow à 3 ports (0,25/0,32)
1 de chaque
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse