Learn More
Wld Tec™ Brûleur à gaz Fuego Pro SCS
Click to view available options
Type de produit:
Brûleur à gaz de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionnement par bouton ou par pédale
- Filtre d’admission de gaz
- Approuvé par DVGW
- Affichage graphique animé
- Option de fonctionnement de la batterie
- Affichage de la consommation de gaz
- Conception moderne
- Un boîtier bas favorise le confort de travail
- Réduction de la perturbation de l’air
- Tête de brûleur amovible pour le nettoyage
- Vidange intégrée
- Universel
- Accepte les alimentations en gaz naturel et gaz propane / butane, les cartouches de gaz ou les bouteilles de gaz
- Sûr
- Protection contre la surchauffe
- Contrôle continu de la tête du brûleur
- Détection d’obstruction de la tête du brûleur
- Affichage de la chaleur résiduelle
- La fonction de coupure automatique empêche l’allumage involontaire de la flamme lorsque le brûleur n’a pas été allumé pendant une période plus longue
- Signaux sonores
- Respectueux de l’environnement
- Efficacité énergétique conforme aux normes les plus récentes
- Garantie de retour
- Les brûleurs WLD-TEC plus anciens seront repris et éliminés de manière compatible avec l’environnement
- Robuste
- La construction en acier inox s’étend aux commandes et à la connexion au gaz
- Écran en verre résistant à la chaleur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur à gaz de laboratoire |
| Type de gaz | Gaz naturel, butane, propane, Natural Gas, Propane |
| Longueur (métrique) | 103 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 49 mm |
| Température max. (métrique) | 1 300°C (gaz naturel), 1 350°C (gaz liquide) |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 700 g |
| Largeur (métrique) | 130 mm |