Learn More
Ganciclovir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15711779
compliance-icons
Ganciclovir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15711779
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15711779
Marque: Thermo Scientific Acros 461710050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82410-32-0
Formule moléculaire C9H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 255.23
Clé InChI IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
CID PubChem 3454
ChEBI CHEBI:465284
Nom IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxyméthyl)-3H-purine-6-one
SMILES C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ganciclovir
Point de fusion 251.0°C to 252.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Poids de la formule 255.23
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462833 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2024 Catalog Number461710010,461710250,461710050
Numéro de lotA0451336 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number461710010,461710250,461710050
Numéro de lotA0432274 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2023 Catalog Number461710010,461710250,461710050
Numéro de lotA0409675 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2022 Catalog Number461710010,461710250,461710050
Numéro de lotA0380228 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2020 Catalog Number461710010,461710250,461710050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ganciclovir
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ganciclovir sodium
Nom du produit
Ganciclovir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >