Learn More
Ansell GAMMEX™ Non-Latex Sterile Surgical Gloves
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Entièrement sans accélérateur chimique pour éliminer le risque de réactions allergiques au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV et les sensibilités cutanées
- Finition externe antidérapante et lisse pour une manipulation et une préhension sécurisées des instruments
- Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et un large éventail de produits chimiques utilisés dans les hôpitaux
- Le gant intérieur est revêtu de polymère avec la technologie DERMASHIELD™ pour un enfilage humide
- La longueur de la manchette offre une protection supplémentaire
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 455 Partie 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001 |
Chemotherapeutic Rated | Oui |
Applications | Soins de santé |
AQL | 0,65 |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Finition externe | Non texturés |
Finger Thickness (English) | 7,48 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |