Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves
Code produit. 17853622 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
Code produit. 17853622
Marque: Ansell 340056065
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Polyisoprene, skin-friendly surgical gloves with a soft glove formulation, delivering extra comfort during long, sustained or high risk procedures.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene gloves featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Smooth with micro-textured finish for exceptional instrument handling and grip
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 9.06 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 ±0.02 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprene
Palm Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 6,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8.27 ±0.79 mil
Épaisseur (métrique) 0.21 ±0.02 mm
Modèle GAMMEX-340056
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 300 mm