Learn More
Ansell™ Gants chirurgicaux en latex sans poudre Gammex™ PF
Offrent une combinaison optimale de sécurité, basée sur la technologie sans poudre d’Ansell, avec des niveaux de confort et de facilité d’utilisation comparables. Les gants chirurgicaux en latex sans poudre Gammex™ PF d’Ansell Edmont™ ont une très grande résistance à la déchirure, avec un rapport résistance/épaisseur favorable pour une protection optimale de la barrière.
Marque: Ansell™ AJ330048075
Description
- La surface extérieure micro-rugueuse assure une bonne prise en main, que ce soit dans des conditions humides ou sèches
- Le revêtement intérieur synthétique réduit le risque de contact avec les allergènes du latex
- Résistance aux désinfectants pour les mains à base d’alcool et à la pénétration virale
- Offre élasticité, sensibilité et confort, ainsi qu’un ajustement naturel qui aide à prévenir la fatigue des mains
Spécification
Oui | |
Non | |
Sans poudre | |
Structuré | |
Déchirures, désinfectants pour les mains à base d’alcool, pénétration virale |
Ambidextres | |
Latex | |
7,5 | |
50 paires/boîte |