Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 120 Cleanroom Wipers
Gamma Wipe™ 120 is a sterile cleanroom laundered 100% polyester knit wiper.
Marque: Berkshire™ GW120ST15
Includes: Certificat de stérilité.
Description
- En polyester à filaments continus, indémaillable, double maille
- Excellente résistance à l’humidité pour faciliter le nettoyage général du noyau ou de la salle de remplissage
- Travaillez bien avec des désinfectants, tels que des agents de blanchiment, des phénols et des composés d’ammonium quaternaire
- Extrêmement absorbant pour le prélèvement de déversements dans la fabrication de médicaments administrés par voie parentérale
- Idéal pour les environnements aseptiques et les zones de support où l’exclusion microbienne est exigée
- Lavé dans une salle blanche ISO de classe 4 (classe 10) avant la stérilisation pour assurer une faible génération de particules
- Sachet à en-tête avec test d’intégrité du paquet et numéro de lot gravé sur chaque boîte
Informations sur la commande
Poids de base : 151 g/m2.
Compliance
Irradiées aux rayons gamma et validées stériles à un niveau garanti de stérilité de 10 -6 conforme aux normes nationales américaines ANSI/AAMI/ISO et aux normes européennes EN1174 et EN552.
Spécification
High Sorption Cleanroom Wipe | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Hautement absorbant | |
Non autoclavable | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Coupe au couteau | |
Pour une utilisation dans les environnements stériles de classe ISO 4 et plus où l'exclusion microbienne est exigée, excellent pour le nettoyage des dispositifs médicaux. | |
1-ply |
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
Solutions de nettoyage et de désinfection courantes | |
151 gsm | |
Knit | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
Pour le nettoyage des unités de flux laminaire stérile, des isolateurs et des unités de confinement biologique. | |
Non stérile |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction